Fortfahren mit
8.03209
1,1-Dichlorethylen
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Synonym(e):
1,1-Dichlorethylen, Vinylidenchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,30
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,90
30 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 830,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl2C=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.94
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
200-864-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 34,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
665 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
520 °C
expl. lim.
8.4-16.5 % (v/v)
bp
31.2-31.7 °C/1013 hPa
mp
-122 °C
transition temp
flash point -25 °C
solubility
2.5 g/L
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=C)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c1-2(3)4/h1H2
InChI key
LGXVIGDEPROXKC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Thermodynamik und Kinetik für die Entchlorung von 1,1-Dichloroethen durch Pd/Fe-Nanopartikel: Diese Studie befasst sich mit den Entchlorungsmechanismen und der Effizienz von Pd/Fe-Nanopartikeln und bietet Einblicke in die thermodynamischen und kinetischen Aspekte des Prozesses. (Ji et al., 2015).
  • Kinetik des aeroben Co-Stoffwechsels von 1,1-Dichlorethen: Forschung zum aeroben Abbau von 1,1-Dichlorethen durch eine neuartige Benzol-Kultur, die Einblicke in ökologische Bioremediationsstrategien liefert. (Wang et al., 2014).
  • Nachweis einer induzierbaren Toluolmonooxygenase, die 1,4-Dioxan und 1,1-Dichlorethen kooxidiert: Diese Studie untersucht die biologischen Abbaufähigkeiten eines bestimmten Azoarcus-Stammes und beleuchtet dessen Potenzial zur Reinigung von Stellen, die mit chlorierten Lösungsmitteln kontaminiert sind. (Deng et al., 2020).
  • Theoretische Untersuchungen zur Wechselwirkung von Difluorbenzol mit Ne und Infrarot-Analyse von 1,1-Dichlorethen aus Synchrotron-Daten: Analyse der Infrarot-Spektroskopiedaten von 1,1-Dichlorethen, die durch hochauflösende Spektroskopie zu einem besseren molekularen Verständnis beiträgt. (Kamari, 2016).
  • Hochselektive Gasphasensynthese von 1,1-Dichlorethen von 1,1,2-Trichlorethan über unterstützte Amin-Katalysatoren: Erläutert eine neuartige Methode zur Synthese von 1,1-Dichlorethen und hebt Fortschritte in chemischen Herstellungsprozessen hervor. (Tang et al., 2015).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Dichte (d 5°C/ 4°C): 1,238 - 1,242
Das Material ist mit Hydrochinonmonomethylether stabilisiert.
Zum Zeitpunkt der Analytik wurde ein Stabilisatorgehalt von >100 ppm ermittelt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,1-Dichlorethylen
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver, Nose
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-9.4 °F - closed cup
flash_point_c
-23.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-35-4
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
803209903004022536695464
803209010004022536378985
803209100004022536378992