Fortfahren mit
8.02940
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone
for synthesis
Synonym(e):
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 4,5-Dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, DDQ
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,90
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2,3-(Cl)2-1-(=O)C6-4-(=O)-5,6-(CN)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.00
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
201-542-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
€ 90,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
powder
potency
86 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
209-214 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC1=C(C(=O)C(=C(C1=O)C#N)C#N)Cl
InChI
1S/C8Cl2N2O2/c9-5-6(10)8(14)4(2-12)3(1-11)7(5)13
InChI key
HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.02410D60400195464
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
209-214 °C
mp
110-113 °C
mp
210-215 °C (dec.) (lit.)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
potency
86 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
130 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
supp_hazards
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
802940002504022536377308