Fortfahren mit
8.02809
2-Chloropropane
for synthesis
Synonym(e):
2-Chloropropane, Isopropyl chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,40
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,70
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 169,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.54
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
200-858-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
€ 34,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
592.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
590 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.8-10.7 % (v/v)
mp
-118 °C
transition temp
flash point -36 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(C)C
InChI
1S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
InChI key
ULYZAYCEDJDHCC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Development and validation of Genotoxic Impurities Chloromethane, Chloroethane and 2-Chloropropane, in Pregabalin drug substance using Head-Space: This study focuses on the detection and quantification of 2-Chloropropane as a genotoxic impurity in pharmaceutical products using head-space gas chromatography (P Bharath, PVS Gupta, SM Ali, D Ramachandran).
  • Photocatalytic breakdown of 2-chloropropane: Research on the effectiveness of a photocatalytic reactor designed for the degradation of 2-Chloropropane in environmental applications (EC Ajiduku, E Kamba, R Odoh, 2023).
  • Density and speed of sound of 2-chloropropane: An exploration into the physical properties of 2-Chloropropane under various temperatures and pressures, providing valuable data for industrial and laboratory applications (VV Melent′ev, EB Postnikov, 2019).
  • Theoretic studies on the kinetics and mechanism of multi-channel gas-phase unimolecular reactions of 1-chloropropane and 2-chloropropane: Theoretical analysis providing insights into the thermal decomposition pathways of 2-Chloropropane, important for understanding its stability and reactivity (V Saheb, 2014).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
02489
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
-118 °C
mp
−118 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
form
liquid
form
-
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
expl. lim.
2.8-10.7 % (v/v)
expl. lim.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-32.8 °F
flash_point_c
-36 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
802809100004022536376189
802809250004022536376196
802809010004022536376172