Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 624,00 € 468,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H24O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.32
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
217-031-2
NACRES:
NA.22
€ 468,00
Listenpreis€ 624,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
autoignition temp.
380 °C
potency
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
272 °C/1013 hPa
mp
75-78 °C
transition temp
flash point 138 °C
solubility
0.04 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C12H24O/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h12-13H,1-11H2
InChI key
SFVWPXMPRCIVOK-UHFFFAOYSA-N
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
280.4 °F
flash_point_c
138 °C
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8026750250 | 04022536375618 |