Fortfahren mit
8.02505
trans-Zimtaldehyd
for synthesis
Synonym(e):
trans-Zimtaldehyd, 3-Phenyl-2-propenal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 33,60
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 35,50
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 134,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH=CHCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.16
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
203-213-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
€ 33,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
2220 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
251 °C/960 hPa
mp
-8 °C
transition temp
flash point 138 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
InChI key
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,048–1,051
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR32841133897C80687
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
-
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
-8 °C
mp
-
mp
-
mp
−9-−4 °C (lit.)
bp
251 °C/960 hPa
bp
-
bp
-
bp
250-252 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-Zimtaldehyd
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
221.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
105 °C - Pensky-Martens closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
802505000504022536373874
802505025004022536373881
802505100004022536373898