Fortfahren mit
8.02169
Decansäure
for synthesis
Synonym(e):
Decansäure, Caprinsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 34,60
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,70
10 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 600,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)8COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.26
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
206-376-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 34,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.13 hPa ( 79 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
mp
29-32 °C
transition temp
flash point 147 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
bulk density
690 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)CCCCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 29 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 33 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff oder Flüssigkeit sowie als erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Decansäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
296.6 °F - closed cup
flash_point_c
147 °C - closed cup