Fortfahren mit
8.01966
2-Bromo-2-methylpropane
(stabilised with potassium carbonate) for synthesis
Synonym(e):
2-Bromo-2-methylpropane, tert-Butyl bromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,30
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 260,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3CBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.02
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
208-065-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
€ 71,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
179.9 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
mp
-20 °C
transition temp
flash point 16 °C
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrC(C)(C)C
InChI
1S/C4H9Br/c1-4(2,3)5/h1-3H3
InChI key
RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.215 - 1.225
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.01550325066135615
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
97%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
density
1.461 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.22 g/mL at 20 °C (lit.)
mp
-20 °C
mp
-28 °C
mp
-
mp
−20 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-2-methylpropane
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
801966025004022536371443
801966100004022536371450