Fortfahren mit
8.01964
1,3-Butanediol
for synthesis
Synonym(e):
(±)-1,3-Butandiol, 1,3-Butylenglycol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,10
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 489,00
200 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.600,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.12
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
203-529-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1731276
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
203-204 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.06 mmHg ( 20 °C)
€ 52,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
3.1 (20 °C, vs air)
vapor pressure
0.06 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
741 °F
potency
18610 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.9-12.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
pH
6.1 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
203-204 °C (lit.)
mp
-57 °C
transition temp
flash point 115 °C
solubility
>500 g/L (miscible)
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI key
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Prozessdesign für die Vorbehandlung saurer und alkoholbasierter stark eutektischer Lösungsmittel und Hochdruckhomogenisierung von Palmenbündeln für Nanocellulose: Untersuchungen zu stark eutektischen Lösungsmitteln auf Basis von CHCl und 1,3-Butandiol, die Einblicke in Prozessoptimierungen für Herstellung einer klaren Lösung liefern (Sonyeam et al., 2024).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,003 - 1,005
Wasser (K. F.): ≤ 0,50 %
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
226.4 °F - closed cup
flash_point_c
108 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
801964100004022536371368
801964902504022536884820
801964920004022536761237