Fortfahren mit
8.01632
Benzil
for synthesis
Synonym(e):
Benzil, Dibenzoyl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 30,40
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.23
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
205-157-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
€ 30,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1.3 hPa ( 128 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
potency
2710 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
346-348 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
95 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(c2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H10O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
WURBFLDFSFBTLW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 93 °C
Melting range (upper value): ≤ 97 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzil
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
356.0 °F - closed cup
flash_point_c
180 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
801632000504022536368931
801632025004022536368948