Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 33,00 | |
| 500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 60,10 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)5Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.07
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
203-850-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
4 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-85 °C
transition temp
flash point 47 °C
density
1.18 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrCCCCCC
InChI
1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
InChI key
MNDIARAMWBIKFW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.174 - 1.176
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.174 - 1.176
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromohexane
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
134.6 °F - closed cup
flash_point_c
57 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8016030500 | 04022536368634 |
| 8016030100 | 04022536368627 |