Fortfahren mit
8.01554
Ethylenglykolmonobutylether
for synthesis
Synonym(e):
Ethylenglycolbutylether, 2-Butoxy-ethanol, Ethylenglykol-monobutylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 48,30
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 87,50
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 617,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3OCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.17
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
203-905-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1732511
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
169-172.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
<1 mmHg ( 20 °C), 10 mmHg ( 81 °C)
€ 48,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C), 10 mmHg ( 81 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
473 °F
potency
470 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
10.6 %
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
pH
7 (20 °C in H2O, as aqueous solution)
kinematic viscosity
3.642 cSt(20 °C)
bp
169-172.5 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
transition temp
flash point 67 °C
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Einblick in das Aggregations- und Phasenverhalten wässriger Lösungen von Ethylenglycolmonobutylether mit durch Selbstorganisation induzierten optischen und elektrischen Eigenschaften: Untersuchung der Löslichkeit und der amphiphilen Eigenschaften von Ethylenglycolmonobutylether, die sich auf dessen Aggregations- und Phasenverhalten in Lösungen auswirken (Shang et al., 2023).
  • Oberflächenspannung und Dichte von Ethylenglycolmonobutylether-Wasser-Gemischen von 277,15 bis 308,15 K: Diese Studie liefert detaillierte Messungen von Oberflächenspannung und Dichte bei verschiedenen Temperaturen und unterstützt das Verständnis der physikalischen Eigenschaften in Lösungen (Velasco-Medina et al., 2020).
  • Produktion von Ethylenglycolmonobutylether durch Veretherung von Ethylenglycol unter Verwendung eines nanostrukturierten, heterogenen Katalysators von Amyberlyst-15: Beschreibt den Syntheseprozess von Ethylenglycolmonobutylether unter Verwendung von fortgeschrittener Katalyse und liefert Einblicke in effizientere Produktionstechniken (Bayat et al., 2022).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,900–0,901
Wasser (K. F.): ≤ 0,20 %
Peroxid (als H₂O₂): ≤ 0,05 %
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
530718.031298.07480
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
synthesis grade
grade
analytical standard
grade
synthesis grade
grade
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
mp
−75 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
mp
-68 °C
mp
<-60 °C
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C), 10 mmHg ( 81 °C)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C), 10 mmHg ( 81 °C)
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
5.99 hPa ( 25 °C)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
67 °C - Pensky-Martens closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
801554250004022536368115
801554602504022536564081
801554100004022536368108