Fortfahren mit
8.01465
2-Amino-2-methyl-1-propanol
for synthesis
Synonym(e):
2-Amino-2-methyl-1-propanol, Isobutanolamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,40
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 93,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.100,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.14
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-709-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 45,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.45 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
93.0-100.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
438 °C
potency
2900 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
11.3 (10 g/L in H2O)
bp
165 °C/1013 hPa (anhydrous)
mp
30-31 °C
transition temp
flash point 77.8 °C
density
0.95 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(CO)(C)C
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
InChI key
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>Buffering agent for membrane applications:</strong> 2-Amino-2-methyl-1-propanol is used in the preparation of PTMSP/PVTMS blend membranes, demonstrating its effectiveness as a buffering agent for enhancing the performance and stability of membrane contactor applications (Kalmykov et al., 2022).</li>
<li><strong>Sensing platform for environmental monitoring:</strong> 2-Amino-2-methyl-1-propanol is used in the development of a PVP/ZnO hydrogel integrated with quantum carbon dots, serving as an innovative sensing platform for hexavalent chromium detection in environmental monitoring (Truskewycz et al., 2020).</li>
<li><strong>Enhancement of CO<sub>2</sub> capture processes:</strong> 2-Amino-2-methyl-1-propanol is used in thei study of vapor-liquid equilibria data to derive crucial information that can optimize the energy performance of amine-based postcombustion CO<sub>2</sub> capture systems (Jiang et al., 2018).</li>
<li><strong>Conductive copper track formation on substrates: </strong>2-Amino-2-methyl-1-propanol is used in the plasma-induced decomposition of copper complex ink, which facilitated the formation of highly conductive copper tracks on heat-sensitive substrates, showing potential applications in electronic manufacturing (Farraj et al., 2017).</li>
</ul>
Analysis Note
Assay (GC, area%): 93.0 - 98.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 0.80 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.004238.14099CDS020652
assay
93.0-100.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
liquid
form
powder
form
solid
pH
11.3 (10 g/L in H2O)
pH
11.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
density
0.95 g/cm3 at 25 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-2-methyl-1-propanol
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
172.0 °F
flash_point_c
77.8 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
801465100004022536367071
801465250004022536367088
801465025004022536367064
801465902604027269003449