Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3CCOCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.58
EC Index Number:
221-921-6
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
39 hPa ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
455 °C
potency
1420 mg/kg LD50, oral (Rat), >2010 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.9-7.4 % (v/v)
bp
105 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
transition temp
flash point 13 °C
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C5H9ClO/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3
InChI key
JVSFQJZRHXAUGT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.979 - 0.982
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.979 - 0.982
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8012760250 | 04022536365749 |