Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
3.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
460 °F
potency
3300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
14 %
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
135 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
transition temp
flash point 40 °C
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
no temp limit
SMILES string
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,929–0,930
Wasser (K. F.): ≤ 0,20 %
Identität (IR): entspricht
Das Material wird mit 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol stabilisiert. Zum Zeitpunkt der Analyse wurde ein Stabilisatorgehalt von > 10 ppm ermittelt.
Das Material wird mit 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol stabilisiert. Zum Zeitpunkt der Analyse wurde ein Stabilisatorgehalt von > 10 ppm ermittelt.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-80-5
110-80-5