Fortfahren mit
8.00856
Ethylenglycoldimethylether
(stabilised) for synthesis
Synonym(e):
1,2-Dimethoxyethan, mono-Glyme, Dimethylglycol, Ethylenglycoldimethylether, Monoglyme
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OCH2CH2OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.12
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
203-794-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1209237
PubChem Substance ID:
Assay:
≥99.9% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
85 °C (lit.)
Vapor pressure:
48 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor density
3.1 (20 °C, vs air)
vapor pressure
48 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
396 °F
potency
2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
10.4 %
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.379 (lit.)
pH
7
kinematic viscosity
0.455 cSt(25 °C)
bp
85 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
solubility
soluble 1000 g/L
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethylenglykoldimethylether bzw. Dimethoxyethan ist in den letzten Jahren aufgrund seiner nützlichen Eigenschaften wie etwa einer hohen Energiedichte und Cetanzahl verstärkt ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Es verfügt über ausgezeichnete Löslichkeitseigenschaften und wird als umweltfreundliches Lösungsmittel und effektives Veresterungsmittel zum Beispiel in der Kosmetik-, Parfüm- und Arzneimittelbranche verwendet, aber auch in Batterien und Elektrolyten.
Application
Ethylenglykoldimethylether kann verwendet werden:
  • als begleitendes Lösungsmittel bei der Synthese von Tris(trimethylsilyl)phosphin (P(SiMe3)3)
  • als Lösungsmittel in der angepassten Mono-Carboran-Elektrolytlösung Ca(CB11H12)2 bei der Entwicklung von Ca-Metall-Batterien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.07480
grade
synthesis grade
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
solubility
soluble 1000 g/L
solubility
-
form
liquid
form
liquid
pH
7
pH
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
41.0 °F - closed cup
flash_point_c
5 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-71-4
CAS No.
110-71-4
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Selective synthesis of dimethoxyethane via directly catalytic etherification of crude ethylene glycol
Yu W, et al.
Green Chemistry, 19(14), 3327-3333 (2017)
Role of acid in precursor conversion during InP quantum dot synthesis
Gary DC, et al.
Chemistry of Materials, 25(12), 2463- 2469 (2013)
Calcium Metal Batteries with Long Cycle Life Using a Hydride-Based Electrolyte and Copper Sulfide Electrode
Advanced Science Letters, 10(22), 2301178-2301178 (2023)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
800856250004022536363158
800856601004022536363165
800856100004022536363141
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf