Fortfahren mit
8.00795
1,2-Ethanedithiol
for synthesis
Synonym(e):
1,2-Ethanedithiol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 162,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 464,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.20
UNSPSC Code:
12352105
EC Index Number:
208-752-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
€ 162,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
6.4 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
potency
120 mg/kg LD50, oral (Rat), 197 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-41 °C
transition temp
flash point 50 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SCCS
InChI
1S/C2H6S2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2-Ethanedithiol can be used as a reactant to synthesize:
  • Aryl thiols via copper-catalyzed single-step reaction with aryl halides.
  • 1,3-Dithiolanes via Lewis acid-catalyzed chemoselective condensation with carbonyl compounds.
  • Polyalkylene sulfides via polycondensation with dibromides in the presence of NaH.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.123 - 1.126
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
111.2 °F - closed cup
flash_point_c
44 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
800795050004022536362533
800795010004022536362526