If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 45,20 | |
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 46,40 | |
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 80,20 | |
| 50 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.420,00 € 1.207,00 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
1.3 hPa ( 92 °C)
Quality Segment
form
crystals
autoignition temp.
480 °C
potency
1510 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.7 (10 g/L in H2O)
bp
261 °C/1013 hPa
mp
116-120 °C
transition temp
flash point 157 °C
solubility
62.9 g/L (Hydrolysis)
density
1.23 g/cm3 at 20 °C
bulk density
550‑600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2
InChI key
RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Verbesserte antimikrobielle Fasern: Bernsteinsäureanhydrid wird zur Konjugation von Chitosan mit Fasern aus Neuseelandflachs und Hanf verwendet, um antimikrobielle Fasern herzustellen, die ihren Nutzen bei medizinischen und Hygieneprodukten deutlich erhöhen (Barker et al., 2024).
- Antitumor-Diterpenoide: Bernsteinsäureanhydrid ist ein wesentlicher Bestandteil der Synthese neuer Clerodan-Diterpenoide aus Callicarpa pseudorubella, die eine potenzielle hemmende Wirkung auf die Proliferation von Tumorzellen zeigen und seine Anwendungen in der Krebsforschung erweitern (Pan et al., 2024).
- Nanogel-Freisetzungssysteme: Es spielt eine Rolle bei der Entwicklung von Nanogel-Freisetzungssystemen für kationische Peptide und verbessert dadurch die Abgabe therapeutischer Wirkstoffe. Dies unterstreicht seine Vielseitigkeit in pharmazeutischen Verabreichungssystemen (Mørck Nielsen et al., 2024).
Analysis Note
Identität (IR): entspricht
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 116 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 120 °C
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| density 1.23 g/cm3 at 20 °C | density 1.243 g/cm3 at 20 °C | density 1.04 g/cm3 at 20 °C | density - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| solubility 62.9 g/L (Hydrolysis) | solubility - | solubility - | solubility - |
| form crystals | form liquid | form liquid | form powder |
| mp 116-120 °C | mp 7-8 °C | mp -20 °C | mp 253-256 °C |
| bp 261 °C/1013 hPa | bp 213-214 °C/1013 hPa | bp 250 °C | bp 350 °C/1.013 hPa |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bernsteinsäureanhydrid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
wgk
WGK 1
flash_point_f
314.6 °F
flash_point_c
157 °C
hcodes
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8006831000 | 04022536361857 |
| 8006830500 | 04022536361840 |
| 8006839050 | 04022536361864 |
| 8006830100 | 04022536361833 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf