Fortfahren mit
8.00653
Selendioxid
(sublimed) for synthesis
Synonym(e):
Selendioxid, Selenigsäureanhydrid, Selen(IV)-oxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 30,50
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,60
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 164,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 454,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
O2Se
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.96
MDL number:
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
231-194-7
NACRES:
NA.22
Form:
crystals
€ 30,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<1 Pa ( 20 °C)
Quality Level
form
crystals
potency
68.1 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: oxidant
pH
2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
340 °C
solubility
1353 g/L
density
3.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Se](=O)=O
InChI
1S/O2Se/c1-3-2
InChI key
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Application
Selendioxid (SeO2) wird hauptsächlich verwendet, um aktivierte kohlenstoffhaltige Positionen (α-Methylen-Kohlenstoffatome) zu oxidieren, insbesondere an Allyl- oder Propargylgruppen. Das stärker substituierte Ende der Doppelbindung wird oxidiert.[1]
Es kann auch als Oxidationsmittel verwendet werden, um folgende Substanzen zu synthetisieren:
  • Amide durch oxidative Amidierung von Aldehyden mit Aminen.
  • Tropon aus Cycloheptatrien in Gegenwart von Kaliumdihydrogenphosphat.
  • Acetyltetrahydrobenzofurane durch Oxidation von konjugierten Dienonen.
  • 9-Hydroxy-undec-10-enoat aus Methyl-undec-10-enoat.[2]
Analysis Note
Gehalt (iodometrisch): ≥ 98,0 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2577108.43845204315
reaction suitability
reagent type: oxidant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
solubility
1353 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
form
crystals
form
powder
form
solid
form
solid
mp
340 °C
mp
-
mp
-
mp
315 °C (subl.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Selendioxid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Selenium (IV) Oxide
Hoekstra WJ, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2017)
M S Jie et al.
Lipids, 32(10), 1119-1123 (1997-11-14)
Reaction of methyl undec-10-ynoate (1) with selenium dioxide/tert-butyl hydroperoxide (TBHP) in aqueous dioxane gave methyl 9-oxo-undec-10-ynoate (2, 9%) and 9-hydroxy-undec-10-ynoate (3, 60%), while methyl octadec-9-ynoate (4) yielded mixtures of positional isomers of mono-keto (viz. methyl 8-oxo- and 11-oxo-octadec-9-ynoate, 5, 5%)
Jacek Młochowski et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(6), 10205-10243 (2015-06-06)
A variety of selenium compounds were proven to be useful reagents and catalysts for organic synthesis over the past several decades. The most interesting aspect, which emerged in recent years, concerns application of hydroperoxide/selenium(IV) oxide and hydroperoxide/organoselenium catalyst systems, as
Global Trade Item Number
SKUGTIN
800653005004022536361413
800653100004022536361437
800653000504027269276256
800653025004022536361420