Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 45,20 | |
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 128,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=C(CH3)COOCH2CH(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
248-666-3
€ 45,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
autoignition temp.
355 °C
potency
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
240 °C/1013 hPa
mp
-58 °C
transition temp
flash point 101 °C
solubility
107 g/L
density
1.029 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(CO)C)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)7(9)10-6(3)4-8/h6,8H,1,4H2,2-3H3
InChI key
ZMARGGQEAJXRFP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay isomers (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.027 - 1.030
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.027 - 1.030
Identity (IR): passes test
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
213.8 °F
flash_point_c
101 °C