Fortfahren mit
8.00468
Benzenesulfonic acid
for synthesis
Synonym(e):
Benzenesulfonic acid, Phenylsulfonic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 27,70
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,40
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 138,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.18
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
202-638-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (acidimetric)
Form:
solid
Grade:
synthesis grade
€ 27,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Level
assay
≥97.0% (acidimetric)
form
solid
potency
1175 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
171 °C/0.13 hPa
mp
43 °C
transition temp
flash point >100 °C
solubility
930 g/L
density
1.32 g/cm3 at 47 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C6H6O3S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,7,8,9)
InChI key
SRSXLGNVWSONIS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.3 %
Sulfuric acid: ≤ 0.7 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CDS02527412635165956
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥97.0% (acidimetric)
assay
-
assay
98.0% (T)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
solid
form
liquid
solubility
930 g/L
solubility
-
solubility
soluble (0.1g in 10ml Water)
solubility
-
pH
2 (20 °C in H2O, saturated solution)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
800468025004022536359519
800468100004022536359526
800468000504022536359502