Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 367,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(NH2)-C6H4NHC6H5 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.70
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
260-173-5
NACRES:
NA.22
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
form
powder
mp
258-261 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3]c1ccc(cc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2.ClH/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9,14H,13H2;1H
InChI key
PNEVDCGZQWFIKV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| form powder | form solid | form powder | form - |
| mp 258-261 °C | mp 208-210 °C (lit.) | mp 166-173 °C (lit.) | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8004050100 | 04022536358413 |