Fortfahren mit
8.00399
Myristinsäure
for synthesis
Synonym(e):
Myristinsäure, Tetradecansäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 40,60
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,90
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 899,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)12COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.37
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
208-875-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 40,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
326 °C/1013 hPa
mp
52-56 °C
transition temp
flash point >165 °C
solubility
1.07 mg/L
density
0.8622 g/cm3 at 54 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (GC, Flächen%): ≥ 99,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 52 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 56 °C
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1448990W276413M3128
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥98.5%
assay
≥99%
mp
52-56 °C
mp
52-54 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
bp
326 °C/1013 hPa
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
density
0.8622 g/cm3 at 54 °C
density
-
density
-
density
-
transition temp
flash point >165 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Myristinsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
800399010004022536358376
800399905004027269998387
800399100004022536358383