Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 54,20 € 40,65 | |
| 50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 117,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(OH)C6H4CH=CHCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
231-000-0
NACRES:
NA.22
Form:
powder
€ 40,65
Listenpreis€ 54,20Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
form
powder
mp
215-220 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
InChI key
NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 215-220 °C | mp 182-185 °C | mp 193-195 °C (lit.) | mp 217 °C (dec.) (lit.) |
| form powder | form powder | form - | form - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8002370050 | 04022536959214 |
| 8002370010 | 04022536356990 |