Fortfahren mit
8.00202
Ethyl octanoate
for synthesis
Synonym(e):
Ethyl octanoate, Ethyl caprylate, Octanoic acid ethyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,30
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 536,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)6COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.26
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-385-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 57,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.2 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
325 °C
potency
25960 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7 % (v/v)
bp
208 °C/1013 hPa
mp
-47 °C
transition temp
flash point 79 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI key
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.867
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.1492706934260673
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
99%
mp
-47 °C
mp
-40 °C
mp
-
mp
-
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
density
0.877 g/cm3 at 20 °C
density
0.877 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
208 °C/1013 hPa
bp
193 °C/1013 hPa
bp
193-194 °C (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
transition temp
flash point 79 °C
transition temp
flash point 68 °C
transition temp
-
transition temp
-
autoignition temp.
325 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
167.0 °F - closed cup
flash_point_c
75 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
800202901004022536873138
800202000504022536356532
800202025004022536356549