Fortfahren mit
8.00184
Azodicarboxamide
for synthesis
Synonym(e):
Azodicarboxamide, Azodicarbonamide, 1,1-Azobisformamide, Dicarbamoyldiimide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.08
EC Index Number:
204-650-8
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
powder
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
Quality Segment
form
powder
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >500 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
7 ( in H2O, neutral)
mp
>200 °C (decomposition)
transition temp
flash point >200 °C
solubility
0.033 g/L
density
1.61 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C2H4N4O2/c3-1(7)5-6-2(4)8/h(H2,3,7)(H2,4,8)
InChI key
XOZUGNYVDXMRKW-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Azodicarboxamide for synthesis. CAS No. 123-77-3, EC Number 204-650-8.
Analysis Note
Assay (iodometric)≥ 98.0 %Identity (IR)passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azodicarboxamide
signalword
Danger
supp_hazards
Lagerklasse
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_c
> 200 °C
flash_point_f
>392.0 °F
pictograms
Health hazard
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
123-77-3
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
800184025004022536356228
800184002504027269075491