Fortfahren mit
8.00141
2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid
for synthesis
Synonym(e):
2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H4N2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.12
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
210-204-3
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
solid
Quality Level
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
solid
potency
860 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.3-1.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1c(c(cc(c1)[N+](=O)[O-])C(=O)O)O
InChI
1S/C7H4N2O7/c10-6-4(7(11)12)1-3(8(13)14)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
InChI key
LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 170 °C
Melting range (upper value): ≤ 174 °C
Identity (IR): conforms
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
800141010004022536355764
800141500004027269986629
800141050004027269049201