Fortfahren mit
8.00077
4′-Methylacetanilid
for synthesis
Synonym(e):
4′-Methylacetanilid, 4-Acetamidotoluol, Essigsäure-p-toluidid, N-p-Tolylacetamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 131,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CONHC6H4-4-(CH3)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.19
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
203-155-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
solid
€ 131,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
bp
306-308 °C/1013 hPa
mp
147-150 °C
transition temp
flash point 168 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(c1ccc(cc1)C)C(=O)C
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-5-9(6-4-7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
YICAMJWHIUMFDI-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Kompleks Ni (II)-4′-Methylacetanilide: Sintesis, Karakterisasi, Dan Uji Antibakteri: In dieser Studie werden die Synthese, Charakterisierung und antibakteriellen Tests eines Nickel(II)-Komplexes mit 4′-Methylacetanilid erörtert. Die Ergebnisse unterstreichen die Koordination der C=O-Gruppe von 4′-Methylacetanilid zu Nickelionen (Z Afiifah, 2023).
  • Sintesis, Karakterisasi, dan Uji Antibakteri Kompleks Cu (II) dengan 4′-Methylacetanilide: Dieser Artikel beschreibt die Synthese und Charakterisierung eines Kupfer(II)-Komplexes mit 4′-Methylacetanilid und konzentriert sich dabei auf die antibakterielle Aktivität gegen gramnegative Bakterien (DF Carolina, 2023).
Analysis Note
Assay (HPLC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 147 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 150 °C
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.22040D18900641690
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
99%
assay
≥98.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
306-308 °C/1013 hPa
bp
215 °C/1013 hPa
bp
211 °C (lit.), 90-92 °C/10 mmHg (lit.)
bp
211 °C (lit.), 90-92 °C/10 mmHg (lit.)
form
solid
form
oil
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
147-150 °C
mp
-15 °C
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4′-Methylacetanilid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
800077025004022536355047