Fortfahren mit
7510-OP
OmniPur® Natriumacetat, wasserfrei
OmniPur® Grade, >=99.0%, Anhydrous
Synonym(e):
OmniPur® Sodium Acetate, Anhydrous
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H3NaO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.03
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
crystals
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
shipped in
ambient
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
General description
Molekularbiologische Qualität.
Spezifikationen:
A (260 nm, 0,1 mol/l, Wasser): 0,01 AU max.
A (280 nm, 0,1 mol/l, Wasser): 0,01 AU max.
Gehalt: 99,0 % min.
DNase: nicht nachweisbar
Schwermetalle (als Pb): 0,001 % max.
pH (5 %, Wasser): 7,5-9,2
Phosphatase: nicht nachweisbar
Protease: nicht nachweisbar
RNase: nicht nachweisbar
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch vorgesehen.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W302475S14291.06281
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
500
form
crystals
form
solid
form
solid
form
solid
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white
color
-
color
-
color
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1