Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41123101
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenquality
100
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
storage temp.
15-25°C
General description
D-Tube Dialyzer Mini, Midi, Maxi und Mega
D-Tube Dialyzer sind für die Dialyse und Elektroelution von Proteinen, RNA, DNA und Oligonukleotiden aus Polyacrylamid- oder Agarose-Gelen geeignet. Mit den Einweg-Röhrchen sind keine Spritzen, Mikrozentrifugen oder aufwendige Schritte zur Verarbeitung kleiner Probenvolumen erforderlich. Die Probe wird mit einer Standard-Laborpipette hinzugefügt und entnommen. Die D-Tube Dialyzer sind mit Molekulargewicht-Grenzwerten (MWCO) von 3,5 bis 14 kDa und in vier Größen erhältlich: Mini (10–250 μl), Midi (50–800 l), Maxi (500–3000 μl) und Mega (10 ml, 15 ml und 20 ml). Die Membran ist eine ultrareine mit EDTA behandelte regenerierte Zellulose und frei von Schwefel und Schwermetall.
D-Tube Dialyzer Mini, Midi und Maxi enthalten 10 D-Tube Dialyzer und ein schwimmendes Gestell, das bis zu vier D-Tube Dialyzer aufnehmen kann. D-Tube Dialyzer Mega enthält 10 oder 50 Röhrchen und 1 oder 5 schwimmende Gestelle, die ein D-Tube Mega-Röhrchen im Austauschpuffer halten.
D-Tube Elektroelutions-Zubehörkit
Das D-Tube Elektroelutions-Zubehörkit bietet einen Stützeinsatz für die D-Tube Dialyzer (kompatibel mit den meisten gewerblich erhältlichen horizontalen Elektrophoresegeräten) und optimierte Reagenzien für die Fällung von Proteinen und Nukleinsäuren nach der Elektroelution. Außerdem enthält das Kit einen optimierten Puffer für die Entfernung von SDS aus extrahierten Proteinproben, um diese für MALDI-MS-Analysen kompatibel zu machen. Die Kombination aus D-Tube Dialyzer und D-Tube Elektroelutions-Zubehörkit bietet ein einzigartiges Werkzeug für die Extraktion aller Proteine bzw. Protein-Protein- und Protein-DNA-Komplexe aus nicht-denaturierenden und denaturierenden (SDS) Polyacrylamid-Gelen mit 60 % Rückgewinnungsausbeute in unter 2 Stunden. Das Verfahren dient der effizienten Rückgewinnung von Proteinen und der gleichzeitigen Entfernung von Ampholyten aus Proteinen, die mit 2D-Gelen analysiert werden. Die extrahierten Proteine sind für die meisten weiterführenden Anwendungen wie MALDIMS, die Impfung von Tieren für die Antikörperproduktion, HPLC-Analysen, Peptid-Mapping und funktionelle Assays geeignet. Darüber hinaus können D-Tube Dialyzer für die Extraktion von Oligonukleotiden, RNA und DNA aus Polyacrylamid- und Agarosegelen genutzt werden. Eine effiziente Extraktion (> 90 %) wird für 15-nt-Oligos und für DNA-Fragmente bis zu einer Länge von 80 kbp erreicht.
D-Tube Dialyzer sind für die Dialyse und Elektroelution von Proteinen, RNA, DNA und Oligonukleotiden aus Polyacrylamid- oder Agarose-Gelen geeignet. Mit den Einweg-Röhrchen sind keine Spritzen, Mikrozentrifugen oder aufwendige Schritte zur Verarbeitung kleiner Probenvolumen erforderlich. Die Probe wird mit einer Standard-Laborpipette hinzugefügt und entnommen. Die D-Tube Dialyzer sind mit Molekulargewicht-Grenzwerten (MWCO) von 3,5 bis 14 kDa und in vier Größen erhältlich: Mini (10–250 μl), Midi (50–800 l), Maxi (500–3000 μl) und Mega (10 ml, 15 ml und 20 ml). Die Membran ist eine ultrareine mit EDTA behandelte regenerierte Zellulose und frei von Schwefel und Schwermetall.
D-Tube Dialyzer Mini, Midi und Maxi enthalten 10 D-Tube Dialyzer und ein schwimmendes Gestell, das bis zu vier D-Tube Dialyzer aufnehmen kann. D-Tube Dialyzer Mega enthält 10 oder 50 Röhrchen und 1 oder 5 schwimmende Gestelle, die ein D-Tube Mega-Röhrchen im Austauschpuffer halten.
D-Tube Elektroelutions-Zubehörkit
Das D-Tube Elektroelutions-Zubehörkit bietet einen Stützeinsatz für die D-Tube Dialyzer (kompatibel mit den meisten gewerblich erhältlichen horizontalen Elektrophoresegeräten) und optimierte Reagenzien für die Fällung von Proteinen und Nukleinsäuren nach der Elektroelution. Außerdem enthält das Kit einen optimierten Puffer für die Entfernung von SDS aus extrahierten Proteinproben, um diese für MALDI-MS-Analysen kompatibel zu machen. Die Kombination aus D-Tube Dialyzer und D-Tube Elektroelutions-Zubehörkit bietet ein einzigartiges Werkzeug für die Extraktion aller Proteine bzw. Protein-Protein- und Protein-DNA-Komplexe aus nicht-denaturierenden und denaturierenden (SDS) Polyacrylamid-Gelen mit 60 % Rückgewinnungsausbeute in unter 2 Stunden. Das Verfahren dient der effizienten Rückgewinnung von Proteinen und der gleichzeitigen Entfernung von Ampholyten aus Proteinen, die mit 2D-Gelen analysiert werden. Die extrahierten Proteine sind für die meisten weiterführenden Anwendungen wie MALDIMS, die Impfung von Tieren für die Antikörperproduktion, HPLC-Analysen, Peptid-Mapping und funktionelle Assays geeignet. Darüber hinaus können D-Tube Dialyzer für die Extraktion von Oligonukleotiden, RNA und DNA aus Polyacrylamid- und Agarosegelen genutzt werden. Eine effiziente Extraktion (> 90 %) wird für 15-nt-Oligos und für DNA-Fragmente bis zu einer Länge von 80 kbp erreicht.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany