Fortfahren mit
71514-M
Schwimmendes Gestell, Maxi
Synonym(e):
Floating Rack for D-Tube Dialyzers
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 42,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
Manufacturer/tradename:
Novagen®
€ 42,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
storage temp.
10-30°C
General description
Das schwimmende Gestell ist für die Aufnahme von D-Tube Dialyzer in einem Austauschpuffer konzipiert. Das schwimmende Gestell Mini nimmt bis zu neun D-Tube Dialyzer auf, Mini-Geräte. Das schwimmende Gestell Midi nimmt bis zu vier D-Tube Dialyzer auf, Midi-Geräte. Das schwimmende Gestell Maxi nimmt bis zu sieben D-Tube Dialyzer auf, Maxi-Geräte. Das schwimmende Gestell Mega nimmt einen D-Tube Dialyzer auf, Mega-Einheit. Jede Packung enthält 10 schwimmende Gestelle.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
71748-M71512-MR7901
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2166
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
71514-304055977252361