Fortfahren mit
71504-M
D-Tube Dialyzer Mini, MWCO 6-8 kDa
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonStrasbourg
€ 98,70
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104900
NACRES:
NB.24
€ 98,70
Voraussichtlich HEUTE zu versendenDetails
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Novagen®
Quality Level
storage temp.
10-30°C
Application
D-Tube Dialyzer Mini, MWCO 6-8 kDa wurde verwendet:
  • für die Dialyse von Pro-Matrix-Metalloprotease 1 (ProMMP-1) zur MMP-Aktivierung[1]
  • im In-vitro-Assay[2]
  • für die Membranhydrierung in der Elektroelution[3]
Features and Benefits
  • Kompatibel mit den meisten gewerblich erhältlichen horizontalen Elektrophoresegeräten
  • Eine effiziente Extraktion (>90 %) wird für 15 nt Oligonukleotide und für bis zu 80 kbp DNA-Fragmente erreicht
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
71504-307790788053284