Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 0.4 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 160,00 | |
| 1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 318,00 |
Über diesen Artikel
€ 160,00
Produktname
Rosetta 2-kompetente Zellen – Novagen, Rosetta host strains are BL21 derivatives designed to enhance the expression of eukaryotic proteins that contain codons rarely used in E. coli.
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
technique(s)
microbiological culture: suitable
cell transformation
transformation efficiency: >2 × 106 cfu/μg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier here zu finden.
Other Notes
•2 × 0,2 ml5 × 0,2 mlRosetta 2-kompetente Zellen
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC-Medium
•2 ng2 ngTest-Plasmid
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| growth mode adherent or suspension | growth mode adherent or suspension | growth mode adherent or suspension | growth mode adherent or suspension |
| biological source Escherichia coli | biological source Escherichia coli | biological source Escherichia coli | biological source Escherichia coli |
| morphology rod shaped | morphology rod shaped | morphology rod shaped | morphology rod shaped |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Lagerklasse
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 71402-3 | 04055977270006 |
| 71402-4 | 04055977270013 |