Fortfahren mit
71289-M
5X AntigenPlus-Puffer (pH 6)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41106500
€ 78,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
storage temp.
2-8°C
General description
Die Vorbehandlung des fixierten Gewebes mit einem Antigen-Rückgewinnungspuffer kann die Antikörperfärbung drastisch verbessern. Für Gewebe und Antikörper, bei denen eine Antigen-Rückgewinnung erforderlich ist, bietet Novagen jetzt das neue AntigenPlus Puffer-Set, das speziell für Antigen-Rückgewinnungsanwendungen in fixiertem, in Paraffin eingebettetem Gewebe konzipiert ist. Das Puffer-Set besteht aus drei verschiedenen 5X AntigenPlus-Puffern (pH 6, pH 7,4 und pH 10), die mit dem Gewebe von Interesse getestet werden können.
Die Puffer sind auch einzeln in 100 ml abgepackt erhältlich:
5X AntigenPlus-Puffer (pH 6)
5X AntigenPlus-Puffer (pH 7,4)
5X AntigenPlus-Puffer (pH 10)
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
71290-M20-14821545
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Chemicon®, IHC Select
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
71289-304055977253979