Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 685,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106513
€ 685,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
Das BetaFluor β-Gal-Assay-Kit ist für die schnelle, sensitive Messung der β-Galactosidase-Aktivität in Zellextrakten bestimmt. Das Kit enthält Reportasol Extraktionspuffer, der eine effiziente passive Extraktion von Zellproteinen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer optimalen Enzymaktivität ermöglicht, und ist für das 96-Well-Format konfiguriert. Da für die Extraktion keine mechanischen Vorgänge erforderlich sind, eignet sich der Assay sehr gut für die Reportergen-Expressionsanalyse mit hohem Durchsatz. Der BetaFluor Assay ist für den fluorometrischen Nachweis mit einer Empfindlichkeit von 500 fg ausgelegt.
Optimierte Reagenzien für ultrasensitive β-Gal-Assays
Other Notes
•100 mgBetaFluor-Substrat
•25 mlReportasol Extraktionspuffer
•100 mlReaktionspuffer
•50 mlStopp-Puffer
•1,6 ml1 M DTT
•25 mlReportasol Extraktionspuffer
•100 mlReaktionspuffer
•50 mlStopp-Puffer
•1,6 ml1 M DTT
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
Justine M Pinskey et al.
The Journal of biological chemistry, 292(37), 15192-15204 (2017-07-02)
Hedgehog (HH) signaling critically regulates embryonic and postnatal development as well as adult tissue homeostasis, and its perturbation can lead to developmental disorders, birth defects, and cancers. Neuropilins (NRPs), which have well-defined roles in Semaphorin and VEGF signaling, positively regulate
Martin F Engelke et al.
Current biology : CB, 29(7), 1137-1148 (2019-03-25)
The trafficking of components within cilia, called intraflagellar transport (IFT), is powered by kinesin-2 and dynein-2 motors. Loss of function in any subunit of the heterotrimeric KIF3A/KIF3B/KAP kinesin-2 motor prevents ciliogenesis in mammalian cells and has hindered an understanding of
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 70979-3 | 04055977255614 |