Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 416,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106616
Form:
liquid
Storage temp.:
2-8°C
€ 416,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Der T7Select10-3b-Vektor ist ein Protein-Display-Vektor auf der Basis des Bakteriophagen T7. Der Vektor enthält durchschnittlich 5–15 Kopien von Peptiden und Proteinen mit einer Größe von bis zu 1200 AS auf der Oberfläche des T7-Kapsids. Die Zielsequenzen sind an den C-Terminus des 10B-Kapsidproteins nahe der Aminosäure 348 fusioniert. T7Select10 Phagen werden auf einem komplementären Wirt (BLT5403) gezüchtet, der große Mengen des 10A-Kapsidproteins von einem Plasmid liefert. Die Kapside enthalten also hauptsächlich 10A-Protein, zusammen mit 5–15 Kopien des 10B-Fusionsproteins pro Virion. Das lineare Genom von T7Select10-3b ist 36.249 bp groß. Einzigartige Restriktionsstellen sind auf der Vektorkarte dargestellt (TB243).
Das T7Select System wird nur für Forschungszwecke vertrieben. Jede gewerbliche Nutzung dieses Produkts, einschließlich der Erforschung von Arzneimitteln oder der Entwicklung kommerzieller Produkte, erfordert eine kommerzielle Lizenz von EMD Millipore Corporation. Die gewerbliche Nutzung beinhaltet u. a. (1) die Verwendung des Produkts oder seiner Komponenten bei der Fertigung, (2) die Verwendung des Produkts oder seiner Komponenten für die Bereitstellung einer Dienstleistung, von Informationen oder Daten gegen eine entsprechende Vergütung an andere, (3) die Verwendung des Produkts oder seiner Komponenten (oder deren Derivate) zu therapeutischen, diagnostischen oder prophylaktischen Zwecken (auch als Teil eines Geräts, Chips, Assays oder sonstigen Produkts) oder (4) den Weiterverkauf des Produkts oder seiner Komponenten ungeachtet dessen, ob dieses Produkt oder seine Komponenten für die Verwendung in der Forschung weiterverkauft werden. Keine hier enthaltenen Aussagen sind so auszulegen, als würden sie erklären oder versichern, dass für die Verwendung dieses Produkts keine zusätzlichen Rechte Dritter erforderlich seien.
Das T7Select System wird nur für Forschungszwecke vertrieben. Jede gewerbliche Nutzung dieses Produkts, einschließlich der Erforschung von Arzneimitteln oder der Entwicklung kommerzieller Produkte, erfordert eine kommerzielle Lizenz von EMD Millipore Corporation. Die gewerbliche Nutzung beinhaltet u. a. (1) die Verwendung des Produkts oder seiner Komponenten bei der Fertigung, (2) die Verwendung des Produkts oder seiner Komponenten für die Bereitstellung einer Dienstleistung, von Informationen oder Daten gegen eine entsprechende Vergütung an andere, (3) die Verwendung des Produkts oder seiner Komponenten (oder deren Derivate) zu therapeutischen, diagnostischen oder prophylaktischen Zwecken (auch als Teil eines Geräts, Chips, Assays oder sonstigen Produkts) oder (4) den Weiterverkauf des Produkts oder seiner Komponenten ungeachtet dessen, ob dieses Produkt oder seine Komponenten für die Verwendung in der Forschung weiterverkauft werden. Keine hier enthaltenen Aussagen sind so auszulegen, als würden sie erklären oder versichern, dass für die Verwendung dieses Produkts keine zusätzlichen Rechte Dritter erforderlich seien.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
T7SELECT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form solid | form solid |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 70548-3 | 04055977273694 |