Fortfahren mit
70088-M
pBAC-3 DNA - Novagen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 334,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106612
€ 334,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
−20°C
General description
pBAC-3 is a baculovirus transfer plasmid compatible with BacVector-1000, -2000, or -3000 Triple Cut Virus DNA for low background transfection and efficient utilization of the polh promoter and expression of secreted proteins. A 20 amino acid gp64 signal peptide sequence is capable of directing high levels of protein into the secretory pathway of infected insect cells. Cloning sites are provided for the creation of N-terminal fusions of an insert with His•Tag and/or S•Tag sequences. pBAC-3 provides an ATG start codon at the optimal position relative to native polyhedrin translation signals. The f1 origin is oriented so that infection with helper phage will produce virions containing single stranded DNA that corresponds to the coding strand. Single stranded sequencing of phage-derived DNA can be performed using the 1629DWN primer.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
70045-M71559-M71330-M
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
70088-304055977258707