Fortfahren mit
69755-M
His•Bind® Buffer Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 317,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41106500
€ 317,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
2-8°C
General description
The His•Bind Buffer Kit is a set of pre-tested buffers designed for use with IDA-based His•Bind Resin for convenient, rapid one-step purification of proteins by metal chelation chromatography. Solutions are included for Ni2+ charging, binding, washing and elution of up to ten 2.5 ml columns.
Other Notes
•2 × 80 ml8X Binding Buffer
•25 ml8X Wash Buffer
•50 ml4X Elute Buffer
•50 ml4X Strip Buffer
•20 ml8X Charge Buffer
Legal Information
HIS-BIND is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS (O)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GE11-0034-00GE28-9030-5970899
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
storage condition
(20% Ethanol)
storage condition
OK to freeze
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Cytiva 11-0034-00
manufacturer/tradename
Cytiva 28-9030-59
manufacturer/tradename
Novagen®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
target_organs
respiratory tract irritation, respiratory tract irritation,Respiratory Tract
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
69755-307790788054410