Fortfahren mit
69734-M
λDE3-Lysogenisierungskit – Novagen
Construction of bacterial strains that carry inducible T7 RNA Polymerase
Synonym(e):
Lysogenization Kit, Novagen λDE3 Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 467,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106200
€ 467,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
molecular cloning: suitable
storage temp.
−70°C
General description
Das λDE3-Lysogenisierungskit dient der stellenspezifischen Integration des λDE3-Prophagen in ein E.-coli-Wirtszellchromosom, so dass der lysogenisierte Wirt zur Expression von in pET-Vektoren klonierten Zielgenen verwendet werden kann. λDE3 ist ein rekombinanter Phage, der das klonierte Gen für die T7-RNA-Polymerase unter der Kontrolle von lacUV5 trägt. Lysogene werden durch Co-Infektion mit den drei mitgelieferten Phagen hergestellt und können durch Ausplattieren des T7-Tester-Phagen (eine T7-RNA-Polymerase-Deletionsmutante) überprüft werden. Dieser Phage ist nicht in der Lage, eine Plaque auf Zellen zu bilden, denen die T7-RNA-Polymerase fehlt, bildet aber normale Plaques auf λDE3-Lysogenen in Gegenwart von IPTG. Der monoklonale T7-RNA-Polymerase-Antikörper kann verwendet werden, um das Vorhandensein der T7-RNA-Polymerase im Wirtsstamm durch Western-Blot-Analyse zu überprüfen.
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier zu finden.
Herstellung von Bakterienstämmen, die induzierbare T7-RNA-Polymerase tragen
Other Notes
•200 µlλDE3-Phagen-Lysat
•200 µlHelferphagen-Lysat
•200 µlSelektionsphagen-Lysat
•50 µlT7-Testerphagen-Lysat
•200 µlHMS174(DE3)-Glycerin-Stamm
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
69725-M7092069454
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
69734-304055977258998