Fortfahren mit
693023
Zwittergent® 3-16 Detergent
A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range.
Synonym(e):
n-Hexadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulfonate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H45NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
391.65
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
aggregation number
155
color
white
CMC
10 - 60 μM
solubility
water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C21H45NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22(2,3)20-18-21-26(23,24)25/h4-21H2,1-3H3
InChI key
TUBRCQBRKJXJEA-UHFFFAOYSA-N
General description
A synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a broad pH range. This property is attributed to the presence of a strongly basic quaternary ammonium ion and an acidic sulfonate ion of equal strength. This ionic balance presumably prevents irreversible binding to either anionic or cationic compounds.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (4°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at 4°C.
Other Notes
Sekine, M., et al. 1990. J. Biochem. 108, 103.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zwittergent is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
693023-500GM04055977259193
693023-25GM04055977259179
693023-5GM04055977259186