Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 40 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 303,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116133
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Das CDP-Star AP-Substrat ermöglicht eine Subnanogramm-Empfindlichkeit in einem praktischen, gebrauchsfertigen Format und enthält den Signalverstärker Nitro-Block II für ein verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis mit Standard-Nitrocellulose-Membranen.
Legal Information
CDP-Star is a registered trademark of Tropix, Inc.
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form aqueous solution |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Cytiva RPN3682 | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 69086-3 | 04055977259582 |