Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
41106602
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage temp.
−70°C
General description
Der pET-32 Ek/LIC-Vektor ist eine Ek/LIC-Version von pET-32b(+). Er ist für die Klonierung und hochgradige Expression von Zielproteinen konzipiert, die mit dem 109-AS-Trx•Tag-Thioredoxin-Protein und His•Tag- und STag-kodierenden Sequenzen fusioniert sind, die mit Enterokinase(Ek)-Protease spaltbar sind. Das Plasmid enthält einen starken T7lac-Promotor, eine optimierte RBS, die kodierende Sequenz für die Ek-Protease-Spaltstelle (AspAspAspAspLys↓) und eine multiple Klonierungsstelle, die Restriktionsenzymstellen enthält, die in vielen anderen Novagen Expressionsvektoren zu finden sind, um den Insertionstransfer zu erleichtern. Eine optionale C-terminale His•Tag-Kodierungssequenz ist mit Aufreinigung, Nachweis und Quantifizierung kompatibel.
Die gewerbliche Nutzung dieses Produkts setzt eine kommerzielle Lizenz der EMD Millipore Corporation voraus. Die gewerbliche Nutzung beinhaltet u. a. (1) die Verwendung des Produkts oder seiner Komponenten bei der Fertigung, (2) die Verwendung des Produkts oder seiner Komponenten für die Bereitstellung einer Dienstleistung, von Informationen oder Daten gegen eine entsprechende Vergütung an andere, (3) die Verwendung des Produkts oder seiner Komponenten (oder deren Derivate) zu therapeutischen, diagnostischen oder prophylaktischen Zwecken (auch als Teil eines Geräts, Chips, Assays oder sonstigen Produkts) oder (4) den Weiterverkauf des Produkts oder seiner Komponenten ungeachtet dessen, ob dieses Produkt oder seine Komponenten für die Verwendung in der Forschung weiterverkauft werden. Keine hier enthaltenen Aussagen sind so auszulegen, als würden sie erklären oder versichern, dass für die Verwendung dieses Produkts keine zusätzlichen Rechte Dritter erforderlich seien.
Die gewerbliche Nutzung dieses Produkts setzt eine kommerzielle Lizenz der EMD Millipore Corporation voraus. Die gewerbliche Nutzung beinhaltet u. a. (1) die Verwendung des Produkts oder seiner Komponenten bei der Fertigung, (2) die Verwendung des Produkts oder seiner Komponenten für die Bereitstellung einer Dienstleistung, von Informationen oder Daten gegen eine entsprechende Vergütung an andere, (3) die Verwendung des Produkts oder seiner Komponenten (oder deren Derivate) zu therapeutischen, diagnostischen oder prophylaktischen Zwecken (auch als Teil eines Geräts, Chips, Assays oder sonstigen Produkts) oder (4) den Weiterverkauf des Produkts oder seiner Komponenten ungeachtet dessen, ob dieses Produkt oder seine Komponenten für die Verwendung in der Forschung weiterverkauft werden. Keine hier enthaltenen Aussagen sind so auszulegen, als würden sie erklären oder versichern, dass für die Verwendung dieses Produkts keine zusätzlichen Rechte Dritter erforderlich seien.
Other Notes
•1 µgEk/LIC-Vektor
•10 µlEk/LIC-Kontrollinsert
•25 ET4-DNA-Polymerase, LIC-qualifiziert
•50 µl10X T4-DNA-Polymerase-Puffer
•100 µl100 mM DTT
•50 µl25 mM EDTA
•40 µl25 mM dATP
•1,5 mlNuklease-freies Wasser
•22 × 50 µlKompetente NovaBlue GigaSingles Zellen
•0,2 mlKompetente BL21(DE3)-Zellen
•0,2 mlKompetente BL21(DE3)pLysS-Zellen
•5 × 2 mlSOC-Medium
•10 µlTest-Plasmid
•10 µlEk/LIC-Kontrollinsert
•25 ET4-DNA-Polymerase, LIC-qualifiziert
•50 µl10X T4-DNA-Polymerase-Puffer
•100 µl100 mM DTT
•50 µl25 mM EDTA
•40 µl25 mM dATP
•1,5 mlNuklease-freies Wasser
•22 × 50 µlKompetente NovaBlue GigaSingles Zellen
•0,2 mlKompetente BL21(DE3)-Zellen
•0,2 mlKompetente BL21(DE3)pLysS-Zellen
•5 × 2 mlSOC-Medium
•10 µlTest-Plasmid
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Lagerklasse
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 69076-3 | 04055977259537 |