Fortfahren mit
69050
Anti-Cre-Antikörper
Novagen®
Synonym(e):
Cre Recombinase Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
38
antibody form
purified antibody
Quality Level
antibody product type
primary antibodies
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Die Rekombinase cre (UniProt: P06956; auch bekannt als Cre) wird durch das Cre-Gen (Gen-ID: 2777477) im Escherichia-Phagen P1 (Bakteriophage P1) kodiert. Cre (abgeleitet von der englischen Bezeichnung „Causes recombination“ [verursacht Rekombination] bzw. „Cyclization recombinase“ [Zyklisierungsrekombinase]) ist eine 38-kDa-DNA-Rekombinase aus der ′Phagen′-Integrase-Familie, die aus dem Bakteriophagen P1 gewonnen wird. Sie katalysiert die stellenspezifische Rekombination und ist hochspezifisch für ein 34-bp-DNA-Sequenzmotiv namens loxP (locus of X-over P1), das sich in der P1-DNA befindet. Die loxP-Stelle besteht aus einer variablen asymmetrischen 8-bp-Sequenz zwischen zwei Sätzen von palindromischen 13-bp-Sequenzen (ATAACTTCGTATA-NNNTANNN-TATACGAAGTTAT). Zwei Cre-Rekombinase-Proteine, die jeweils an einer der beiden palindromischen 13-bp-Sequenzen an eine loxP-Stelle binden, bilden ein Dimer. Dieses Dimer bindet dann an ein zweites Dimer an einer anderen loxP-Stelle und bildet ein Tetramer. Die beiden durch das Tetramer verbundenen Stellen sind parallel ausgerichtet und die doppelsträngige DNA wird an beiden loxP-Stellen geschnitten. Anschließend werden die Stränge mittels DNA-Ligase wieder zusammengefügt. Da das Cre-Gen und die loxP-Stellen bei den meisten Spezies nicht vorkommen, werden sie häufig in Zielzellen oder -gewebe eingebracht und als Mittel zur präzisen Kontrolle der Genexpression sowohl in vitro in kultivierten Zellen als auch in vivo in Tieren eingesetzt.
Spezifischer, empfindlicher Nachweis von Cre-Rekombinase in Zellen und Zelllysaten
Wird als aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin, 0,15 M NaCl, pH 7,4 mit 0,05 % Natriumazid und 50 % Glycerin geliefert.
Wird mittels Western-Blotting mit rekombinantem Cre-His ausgewertet.
Western-Blot-Analyse: repräsentative Chargendaten. Rekombinantes Cre-His wurde in einer Konzentration von 20 ng/Spur (Spur 1) und 10 ng/Spur (Spur 2) mit Best.-Nr. 69050-3, Anti-Cre (Verdünnung von 1 : 10.000) untersucht. Die Proteine wurden mit einem HRP-konjugierten Anti-Kaninchen-Sekundärantikörper (Esel) und einem Chemilumineszenz-Detektionssystem sichtbar gemacht. Der Pfeil kennzeichnet Cre (~39 kDa).
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Amanda M Ackermann et al.
Cell metabolism, 28(5), 787-792 (2018-07-31)
Recent reports identified activation of the GABA signaling pathway as a means to induce transdifferentiation of pancreatic α cells into β cells. These reports followed several previous studies that found that α cells were particularly well suited to conversion into
Ryan J Bourgo et al.
Molecular biology of the cell, 20(14), 3192-3199 (2009-05-22)
Switch (SWI)/sucrose nonfermentable (SNF) is an evolutionarily conserved complex with ATPase function, capable of regulating nucleosome position to alter transcriptional programs within the cell. It is known that the SWI/SNF complex is responsible for regulation of many genes involved in
Jean-Sébastien Rougier et al.
Frontiers in physiology, 10, 834-834 (2019-07-25)
Background: In cardiac ventricular muscle cells, the presence of voltage-gated sodium channels Nav1.5 at the lateral membrane depends in part on the interaction between the dystrophin-syntrophin complex and the Nav1.5 C-terminal PDZ-domain-binding sequence Ser-Ile-Val (SIV motif). α1-Syntrophin, a PDZ-domain adaptor
Global Trade Item Number
SKUGTIN
69050-304055977259810