Fortfahren mit
681665
Wnt-Agonist – CAS 853220-52-7 – Calbiochem
The Wnt Agonist, also referenced under CAS 853220-52-7, controls the biological activity of Wnt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
Wnt-Agonist – CAS 853220-52-7 – Calbiochem, 2-Amino-4-(3,4-(methylendioxy)benzylamino)-6-(3-methoxyphenyl)pyrimidin, Wnt-Signalweg-Aktivator I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 256,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H18N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid (sticky)
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 256,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid (sticky)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellowish
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(Cc3cc4c(cc3)OCO4)c1nc(nc(c1)c2cc(ccc2)OC)N
InChI
1S/C19H18N4O3/c1-24-14-4-2-3-13(8-14)15-9-18(23-19(20)22-15)21-10-12-5-6-16-17(7-12)26-11-25-16/h2-9H,10-11H2,1H3,(H3,20,21,22,23)
InChI key
FABQUVYDAXWUQP-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeabler, potenter und selektiver Aktivator der Wnt-Signalübertragung, der nicht die Aktivität von GSK-3β hemmt (IC50 >60 µM). Es hat sich gezeigt, dass er die Wirkung von Wnt nachahmt und β-Catenin sowie die TCF(T-Zellschicksal)-abhängige Transkriptionsaktivität induziert (EC50 = 700 nM in HEK-293T-Zellen). Es wurde berichtet, dass er während der Xenopus-Embryonalentwicklung erhebliche Kopfdefekte verursacht.
Biochem/physiol Actions
EC50 = 700 nM, induziert β-Catenin und die TCF(T-Zellschicksal)-abhängige Transkriptionsaktivität in HEK-293T-Zellen
Primärziel
Selektiver Aktivator der Wnt-Signalübertragung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Liu, J., et al. 2005. Angew. Chem. Int. Ed.44, 1987.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chiharu Kimura-Yoshida et al.
Communications biology, 5(1), 378-378 (2022-04-21)
Previously, we have shown that the translocation of Grainyhead-like 3 (GRHL3) transcription factor from the nucleus to the cytoplasm triggers the switch from canonical Wnt signaling for epidermal differentiation to non-canonical Wnt signaling for epithelial morphogenesis. However, the molecular mechanism
Camille Cohen et al.
Nature communications, 15(1), 743-743 (2024-01-26)
Chronic kidney disease (CKD) is a public health problem driven by myofibroblast accumulation, leading to interstitial fibrosis. Heterogeneity is a recently recognized characteristic in kidney fibroblasts in CKD, but the role of different populations is still unclear. Here, we characterize
Global Trade Item Number
SKUGTIN
681665-5MG04055977260236