Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15NOS · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.34 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.51
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
DMSO: 200 mg/mL, methanol: 50 mg/mL, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(CCc2ccncc2)c1ccc(cc1)OC.Cl
InChI
1S/C14H15NOS.ClH/c1-16-13-2-4-14(5-3-13)17-11-8-12-6-9-15-10-7-12;/h2-7,9-10H,8,11H2,1H3;1H
InChI key
CYZALCLQLHDAEC-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeabler und potenter Induktor von VEGF und VEGF-vermittelter Blutgefäßbildung. Die durch GS4012 induzierte Hochregulierung von VEGF korreliert mit seiner Fähigkeit, den Gridlock/Koarktations-Phänotyp (7,5 µg/ml) bei Zebrafischen zu unterdrücken und die Bildung von Tubuli-Netzwerken (5 µg/ml) bei HUVECs zu stimulieren. Ein wesentliches Molekül, das für die Bestimmung des Zellschicksals von Angioblasten erforderlich ist.
Eine zellpermeable Pyridinyl-Thioether-Verbindung, die als potenter Induktor von VEGF und VEGF-vermittelter Gefäßbildung wirkt. Die durch GS4012 induzierte Hochregulierung von VEGF korreliert gut mit seiner Fähigkeit, den Gridlock/Koarktations-Phänotyp (7,5 µg/ml) bei Zebrafischen zu unterdrücken und die Bildung von Tubuli-Netzwerken (5 µg/ml) bei HUVECs zu stimulieren.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Potenter Induktor von VEGF und VEGF-vermittelter Gefäßbildung
Potenter Induktor von VEGF und VEGF-vermittelter Gefäßbildung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Peterson, R.T., et al. 2004. Nat. Biotechnol.22, 595.
Depre, C., et al. 2003. Circulation108, 2723.
Depre, C., et al. 2003. Circulation108, 2723.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 676491-10MG | 04055977183672 |