Fortfahren mit
672999
V-ATPase-Inhibitor, KM91104, Calbiochem
Synonym(e):
V-ATPase-Inhibitor, KM91104, Calbiochem, H+-ATPase-Inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12N2O4
Molekulargewicht:
272.26
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
>98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein zellpermeabler, nicht-makrolider niedermolekularer V-ATPase-Inhibitor, der spezifisch auf die a3-b2-Untereinheit der V-ATPase abzielt (IC50 von 2,3 µM), in vitro. Außerdem hemmt es nachweislich die Osteoklastenresorption (IC50 von 1,2 µM) sowohl auf synthetischen Hydroxylapatitoberflächen als auch auf Dentinscheiben in einem In-vitro-Osteoklastenmodell, RANKL-differenzierten RAW 264.7-Zellen, ohne die Lebensfähigkeit der RAW 264.7-Zellen oder die RANKL-vermittelte Osteoklastendifferenzierung wesentlich zu beeinträchtigen.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Kartner, N., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 37476.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
672999-10MG04055977184143