Fortfahren mit
65347-M
Alcohol 100%
HARLECO® Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols
Synonym(e):
Alcohol, Dehydration
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.07
UNSPSC Code:
41116121
MDL number:
Technique(s):
tissue processing: suitable
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
liquid
shelf life
18 mo. (from manufacture date)
composition
ethanol, 89.0-92.0% , isopropyl alcohol, 4.0-6.0% , methanol, 3.5-5.5%
technique(s)
tissue processing: suitable
color
APHA: ≤10
transition temp
flash point 12 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
10-30°C
SMILES string
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
HARLECO® Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols
Part of the QSM Histology stain line. Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols.
Analysis Note
Expiration date18 months from mfg dateAssay (Ethanol)89.0-92.0%Assay (Isopropyl alcohol)4.0-6.0%Assay (Methanol)3.5-5.5%Color (APHA)10APHA maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardResidue after evaporation0.001% maxWater (H2O)0.075% max
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
65347-8504061839405622