Fortfahren mit
650211
Trypsin, Excision Grade, Bovine Pancreas
Synonym(e):
Trypsin, Excision Grade, Bovine Pancreas
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EG-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥90% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
specific activity
≥80 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
trifluoroacetic acid: 0.01%, HCl: 1 mM
foreign activity
Chymotrypsin ≤0.05%
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Native trypsin from bovine pancreas. Suggested working concentration: 1:20 to 1:100 (protease:protein by weight) for sequence analysis. Designed for protein sequencing or sequence verification, analysis of protein structural domains and cleavage of fusion proteins.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long-term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Dilute into aqueous buffers (at neutral pH) just prior to use. Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C or for up to 1 week at 4°C.
Other Notes
1 unit is the amount of enzyme that will convert 1 µmol of substrate per min at 37°C in 100 mM Tris pH 8.5
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
650211-100UG04055977185102