Fortfahren mit
6442
Water
Deionized Distilled, ASTM Type II, HARLECO® Purified water for laboratory use
Water, Deionized Distilled, ASTM Type II
Synonym(e):
Water
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
18.02
UNSPSC Code:
41116121
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Bp:
100 °C (lit.)
Vapor pressure:
23 hPa ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Wasser, HARLECO® Purified water for laboratory use
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
form
liquid
shelf life
18 mo. (from manufacture date)
dilution
(for analytical testing)
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.34
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Application
HARLECO® Purified water for laboratory use
Analysis Note
  • Expiration date: 18 months from manufacturing date
  • Chloride (Cl)5ppb max
  • Color (APHA)10APHA max
  • Conductivity at 25°C - 1.0µS/cm max
  • Form - Clear liquid
  • Heavy metals (as Pb) - 0.01ppm max
  • Ion chromatography, Chloride - 0.4ppm max
  • Ion chromatography, Nitrate - 0.4ppm max
  • Ion chromatography, Phosphate - 1.0ppm max
  • Ion chromatography, Sulfate - 1.0ppm max
  • Iron (Fe) - 0.3ppm max
  • Microbial limits - 10CFU/mL max
  • Resistivity at 25°C - 1.0MOhm·cm min
  • Silica (SiO2) - 3ppb max
  • Sodium (Na) - 5ppb max
  • Substances reducing permanganate - To pass test
  • Total organic carbon - 50µg/L max
  • Total solids - 20ppm max
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wasser
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
151629-100G04061833070741
151629-25G04061838739308
6442-8804061839405264
6442-8504061839405257
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review