Quality Level
form
liquid
transition temp
flash point 11 °C
λmax
520-530 nm (Eosin), 645-655 nm (Azure)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
Application
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Polychromatic stain used primarily with Wright Stain to stain blood cells and bone marrow specimens. Has various other uses in microbiology and histology staining.
Dilute with 50 volumes of distilled water or buffer immediately before use.
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 620-75 | 04061839405066 |
| GF49946417-1EA | 04061825409559 |
| GF49946417-2EA | 04061829500405 |
| GF49946417-10EA | 04061829467241 |
| GF49946417-5EA | 04061829560997 |