form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Harleco® (Original Azure Blend Type For Microscopy (contains Methanol))
λmax
520-530 nm (Eosin), 635-645 nm (Azure)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
histology
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Application
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Specially formulated for staining G-bands of chromosomes in genetic studies. Can also be used with Wright Stain for blood and bone marrow staining.
Dilute with 50 volumes of distilled water or buffer for differential hematology staining. Dilute with 25 volumes of pH 6.8 buffer for G-Banding staining procedures.
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 620G-75 | 04061839405073 |